Få mere at vide
cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamin, 97%
Artikelnummer. 15449368
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449368 5 g 5g
15439368 1 g 1g
15459368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62925.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 247570-24-7 | C11H22N2O2 | 214,309 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamin kan anvendes inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamin kan anvendes inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløselig i methanol, ethylacetat og svagt opløselig i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 247570-24-7
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.309
MDL nummer MFCD03844604
InChI nøgle FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-aminocyclohexyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N
Specifica
Kemisk navn eller materiale cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamine
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,ethyl acetate and Slightly soluble in water.
Formel vægt 214.3
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.