Få mere at vide
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488738
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15488738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62187.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 509143-00-4 | C12H24N2O2 | 228.336 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 509143-00-4
Molekylær formel C12H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 228.336
MDL nummer MFCD03844602
InChI nøgle NVQFOBONHIXDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, cis-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, trans-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 2756045
IUPAC navn tert-butyl-N-[4-(aminomethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine
Mængde 1 g
Formel vægt 228.33
Procent renhed 97%