Få mere at vide
cis-4-(Boc-amino)cyclohexancarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419328
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419328 1 g 1g
15477936 250 mg 250mg
15429328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62871.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 181308-56-5 | C12H21NO3 | 227.304 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyclohexancarboxaldehyd bruges som mellemprodukt til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-4-(Boc-amino)cyclohexancarboxaldehyd bruges som mellemprodukt til kemisk forskning.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 181308-56-5
Molekylær formel C12H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 227.304
MDL nummer MFCD03844599
InChI nøgle GPDBIGSFXXKWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-formylcyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-boc-4-aminocyclohexanecarbaldehyde, tert-butyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-formyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxaldehyde
PubChem CID 11020615
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-formylcyclohexyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Mængde 1 g
Formel vægt 227.3
Procent renhed 97%