missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15498678
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498678 1 g 1g
15408688 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15498678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62099.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 847417-37-2
Molekylær formel C13H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 241.331
MDL nummer MFCD03844591
InChI nøgle OPGBSEXLSWYFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, carbamic acid,n-trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester, opgbsexlswyfor-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, cis-tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl-4-2-oxoethyl-cyclohexylcarbamate, cis-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetaldehyde, tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720884
IUPAC navn tert-butyl-N-[4-(2-oxoethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde
Mængde 1 g
Formel vægt 241.32
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.