Få mere at vide
cis-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417556
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417556 5 g 5g
15427556 250 mg 250mg
15407556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62546.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917022-26-5
Molekylær formel C15H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 261.321
MDL nummer MFCD03844593
InChI nøgle SOIRQISQWQDGSN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21882542
IUPAC navn benzyl-N-(4-formylcyclohexyl)carbamat
SMIL C1CC(CCC1C=O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxaldehyde
Synonym benzyl 4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarbaldehyde, benzyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanecarbaldehyde, benzyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl4-formylcyclohexylcarbamate, soirqisqwqdgsn-mqmhxkeqsa-n
Mængde 5 g
Formel vægt 261.31
Procent renhed 97%