Få mere at vide
cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 56239-26-0 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O . Cl H |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, cis-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+; |
| SMIL | Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1 |
| IUPAC navn | 4-aminocyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.63 |
| Formel vægt | 151.0764 |