Få mere at vide
cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, Mikromol
Artikelnummer. 30051690
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051690 25 mg
30462148 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051690 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0005.070025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 56239-26-0
Analyt- eller komponentnavne cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H13 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+;
SMIL Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1
IUPAC navn 4-aminocyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 151.63
Mængde 25 mg
Formel vægt 151.0764 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.