Få mere at vide
cis-4-aminocyclohexancarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 3685-23-2 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (cis-4-Carboxycyclohexyl)amine, (±)-cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, 1,4-cis-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, UK 22314, cis-4-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10) |
| SMIL | NC1CCC(CC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-aminocyclohexan-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.184 |
| Formel vægt | 143.095 |