Få mere at vide
cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15440076
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440076 1 g 1g
15460076 250 mg 250mg
15450076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52731.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 171110-72-8 | C11H21ClN2O4 | 280.75 g/mol
cis-4-amino-N-Boc-L-prolin-methylester-hydrochlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-4-amino-N-Boc-L-prolin methylester hydrochlorid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171110-72-8
Molekylær formel C11H21ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 280.75
MDL nummer MFCD03787927
InChI nøgle KFYCQKLSGMAVQH-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2s,4s-1-boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4s-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-cis-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 1-tert-butyl 2-methyl cis-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, 2s,4s-1-boc-4-amino pyrrolidine-2-carboxylic acid methylester hydrochloride, 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylatehydrochloride, s,s-1-boc-4-aminoproline methyl ester hydrochloride
PubChem CID 17998957
SMIL Cl.COC(=O)C1CC(N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∽185°C (decomposition)
Mængde 1 g
Optisk rotation −40° (c=2 in Methanol)
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl-(2S,4S)-4-aminopyrrolidin-1,2-dicarboxylat;hydrochlorid
Formel vægt 280.75
Procent renhed 97%