Få mere at vide
cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaensyre-methylester, TRC
Artikelnummer. 30385866
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385866 100 mg
30377991 50 mg
30382247 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494495100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2566-90-7
Molekylær formel C23 H34 O2
Molekylvægt (g/mol) 342.51
Synonym 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, methyl ester, (all-Z)- (8CI), Docosahexaenoic acid methyl ester, Methyl 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexanenoate, Methyl all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate, Methyl cis,cis,cis,cis,cis,cis-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, Methyl cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate, Methyl docosahexaenoate, all cis-DHA methyl ester, cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester
IUPAC navn methyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoat
SMIL CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Docosahexaenoic Acid Methyl Ester (DHA ME)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
Formel vægt 342.2559
Procent renhed >95%