Få mere at vide
cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaensyre,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471331 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471331 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11471331 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215909780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 DKK
    1590.70 DKK / 100mg
    Spare 79.30 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6217-54-5
Molekylær formel C22H32O2
Molekylvægt (g/mol) 328.496
MDL nummer MFCD00065722
InChI nøgle MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC navn (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensyre
SMIL CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid
Farve Farveløs
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 100 mg
Synonym cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Formel vægt 328.5
Procent renhed ≥98%
Grad Not Available
Fysisk form Væske