Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaensyre, 98 %
Artikelnummer. 11904971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11904971 1 g Glasflaske 1g
11914971 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904971 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 427640010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6217-54-5 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6217-54-5
Molekylær formel C22H32O2
Molekylvægt (g/mol) 328.49
InChI nøgle MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
PubChem CID 57417355
IUPAC navn (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaensyre
SMIL CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Smeltepunkt -44°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Mængde 1 g
Merck Index 15, 3443
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Formel vægt 328.49
Procent renhed 98%
Fysisk form Olie