missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-4-[[2-(1H-Benzimidazol-6-ylamino)-8-quinazolinyl]oxy]-cyclohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-[(2-(1H-Benzimidazol-6-ylamino)-8-quinazolinyl])oxy]-cyclohexanol |
| CAS | 1792999-26-8 |
| Molekylær formel | C21H21N5O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | NCB-0846 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N5O2/c27-15-5-7-16(8-6-15)28-19-3-1-2-13-11-22-21(26-20(13)19)25-14-4-9-17-18(10-14)24-12-23-17/h1-4,9-12,15-16,27H,5-8H2,(H,23,24)(H,22,25,26) |
| SMIL | O[C@@H]1CC[C@@H](CC1)Oc2cccc3cnc(Nc4ccc5nc[nH]c5c4)nc23 |
| IUPAC navn | 4-[2-(3H-benzimidazol-5-ylamino)quinazolin-8-yl]oxycyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.42 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?