missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-4-(1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-(1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl)phenol |
| CAS | 14089-22-6 |
| Molekylær formel | C23H22O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | cis-4-(6-Methoxy-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)phenol, rel-4-[(1R,2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22O2/c1-25-20-12-14-22-18(15-20)9-13-21(16-5-3-2-4-6-16)23(22)17-7-10-19(24)11-8-17/h2-8,10-12,14-15,21,23-24H,9,13H2,1H3/t21-,23+/m1/s1 |
| SMIL | COC1=CC2=C(C=C1)[C@H]([C@H](CC2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)O |
| IUPAC navn | 4-[(1R,2S)-6-methoxy-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.42 |
| Formel vægt | 330.162 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?