Få mere at vide
cis-3-Octen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-3-Octen-1-ol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3/b6-5- |
| Formel vægt | 128.1201 |