Få mere at vide
cis-3-Octen-1-ol, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-3-Octen-1-ol |
| Tæthed | 0.85 |
| Kogepunkt | 88°C to 89°C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 82°C (179°F) |
| Brydningsindeks | 1.447 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1720075 |
| Formel vægt | 128.22 |
| Procent renhed | 95% |