missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-3-Nonene, TRC

Artikelnummer. 30466095
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466095 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN649595500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-3-Nonene
CAS 20237-46-1
Molekylær formel C9 H18
Mængde 500 mg
Synonym 3-Nonene','(3Z)-, 3-Nonene','(Z)- (8CI), (3Z)-3-Nonene, (Z)-3-Nonene, cis-3-Nonene, γ-cis-Nonene
InChI formel InChI=1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8-9H2,1-2H3/b7-5-
SMIL CCCCC\C=C/CC
IUPAC navn (Z)-non-3-ene
Molekylvægt (g/mol) 126.24
Formel vægt 126.1409
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.