Få mere at vide
cis-3-Methyl-4-octanolide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R,5R)-5-butyl-4-methyloxolan-2-one |
| CAS | 55013-32-6 |
| Molekylær formel | C9 H16 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | rel-(4R,5R)-5-Butyl-4-methyldihydrofuran-2(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-3-4-5-8-7(2)6-9(10)11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | CCCC[C@H]1OC(=O)C[C@H]1C |
| IUPAC navn | (4R,5R)-5-butyl-4-methyloxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.222 |
| Formel vægt | 156.115 |