missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-3-Methoxy-cyclohexylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-3-Methoxy-cyclohexylamine Hydrochloride |
| CAS | 1067908-67-1 |
| Molekylær formel | C7H15NO . HCl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Cyclohexanamine, 3-methoxy-, hydrochloride (1:1), (1R,3S)-rel- (ACI), cis-3-Methoxycyclohexanamine hydrochloride, rel-(1R,3S)-3-Methoxycyclohexanamine monohydrochloride, cis-3-Methoxy-cyclohexylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO.ClH/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7+;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CO[C@H]1CCC[C@@H](N)C1 |
| IUPAC navn | (1R,3S)-3-methoxycyclohexan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.66 |
| Formel vægt | 165.092 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?