Få mere at vide
cis-3'-Hydroxy Cotinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,5S)-3'-Hydroxycotinine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9-/m0/s1 |
| Formel vægt | 192.0899 |