Få mere at vide
cis-3'-Hydroxy Cotinine, TRC
Artikelnummer. 30398353
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30398353 5 mg
30398873 10 mg
30405585 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30398353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9245055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37096-14-3
Molekylær formel C10 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Synonym 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3S,5S)-, 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3S-cis)-, (3S-cis)-3-Hydroxycotinine, cis-3'-Hydroxycotinine
IUPAC navn (3S,5S)-3-hydroxy-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
SMIL CN1[C@@H](C[C@H](O)C1=O)c2cccnc2
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (3S,5S)-3'-Hydroxycotinine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9-/m0/s1
Formel vægt 192.0899
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.