Få mere at vide
cis-3-Hexenyl acetate, 98+%
Artikelnummer. 11443977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443977 100 g 100g
11433977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19380.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3681-71-8 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3681-71-8
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00036563
InChI nøgle NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Synonym cis-3-hexenyl acetate, z-3-hexenyl acetate, z-hex-3-enyl acetate, 3-hexenylacetate, cis-3-hexenyl ethanoate, cis-3-hexen-1-yl acetate, leaf acetate, 3-hexen-1-ol, acetate, z, cis-3-hexenol acetate, 3z-hex-3-en-1-yl acetate
PubChem CID 5363388
ChEBI CHEBI:61316
IUPAC navn [(Z)-hex-3-enyl]acetat
SMIL CCC=CCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexenyl acetate
Tæthed 0.899
Kogepunkt 169°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1721854
Formel vægt 142.2
Procent renhed 99%