Få mere at vide
cis-3-Hexenyl acetate, 98+%
Artikelnummer. 11433977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433977 25 g 25g
11443977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19380.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3681-71-8 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3681-71-8
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.198
MDL nummer MFCD00036563
InChI nøgle NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Synonym cis-3-hexenyl acetate, z-3-hexenyl acetate, z-hex-3-enyl acetate, 3-hexenylacetate, cis-3-hexenyl ethanoate, cis-3-hexen-1-yl acetate, leaf acetate, 3-hexen-1-ol, acetate, z, cis-3-hexenol acetate, 3z-hex-3-en-1-yl acetate
PubChem CID 5363388
ChEBI CHEBI:61316
IUPAC navn [(Z)-hex-3-enyl]acetat
SMIL CCC=CCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexenyl acetate
Tæthed 0.899
Kogepunkt 169°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1721854
Formel vægt 142.2
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-3-Hexenyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: cis-3-Hexenyl acetate