Få mere at vide
cis-3-Hexene, 97%
Artikelnummer. 15450358
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450358 25 g 25g
15440358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53485.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7642-09-3 | C6H12 | 84.16 g/mol
cis-3-hexen bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-3-hexen anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7642-09-3
MDL nummer MFCD00085300
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexene
Tæthed 0.681
Kogepunkt 66°C to 68°C
Flammepunkt -25°C (-13°F)
Molekylær formel C6H12
Brydningsindeks 1.395
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1718858
Formel vægt 84.16
Procent renhed 97%