Få mere at vide
cis-3-Hexene, 97%
Artikelnummer. 15440358
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440358 5 g 5g
15450358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53485.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7642-09-3 | C6H12 | 84.16 g/mol
cis-3-hexen bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-3-hexen anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7642-09-3
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00085300
InChI nøgle ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N
Synonym cis-3-hexene, z-3-hexene, 3-hexene, z, z-hex-3-ene, 3z-hex-3-ene, 3-hexene, 3z, unii-50181bz6yt, 3z-3-heptene, 3z-3-hexene #, 3-hexene cis
PubChem CID 643783
IUPAC navn (Z)-hex-3-en
SMIL CCC=CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexene
Tæthed 0.681
Kogepunkt 66°C to 68°C
Flammepunkt −25°C (−13°F)
Molekylær formel C6H12
Brydningsindeks 1.395
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1718858
Formel vægt 84.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-3-Hexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Hexene