Få mere at vide
cis-3-Hexenal Solution (~50% in Triacetin), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-3-Hexenal |
| CAS | 6789-80-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | cis-3-Hexenal |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |
| Molekylær formel | C6 H10 O |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3- |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | CC\C=C/CC=O |
| IUPAC navn | (Z)-hex-3-enal |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Triacetin |
| Vis mere |