Få mere at vide
cis-3-Hexenal Solution (~50% in Triacetin), TRC
Artikelnummer. 30010316
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30010316 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30010316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294815500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexenal
CAS 6789-80-6
Analyt- eller komponentnavne cis-3-Hexenal
Forsendelsestilstand Blue Ice
Molekylær formel C6 H10 O
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Løsningstype Single Solution
SMIL CC\C=C/CC=O
IUPAC navn (Z)-hex-3-enal
Opløsningsmiddel eller Matrix Triacetin
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 98.14
Mængde 500 mg
Formel vægt 98.0732