Få mere at vide
cis-3-Hexen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30397813
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30397813 25 g
1 options
Artikelnummer. 30397813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29500525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexen-1-ol
CAS 928-96-1
Molekylær formel C6 H12 O
Mængde 25 g
Synonym 3-Hexen-1-ol, (Z)- (8CI), 3-Hexen-1-ol, cis- (5CI), (3Z)-3-Hexen-1-ol, (3Z)-Hexenol, (Z)-3-Hexen-1-ol, (Z)-3-Hexenol, (Z)-Hex-3-en-1-ol, 3Z-Hexen-1-ol, 3Z-Hexen-1-ol, Blaetteralkohol, ENT 25091, Folic alcohol, Green leaf alcohol, Leaf alcohol, cis-1-Hydroxy-3-hexene, cis-3-Hexen-1-ol, cis-3-Hexene-1-ol, cis-3-Hexenol, cis-3-Hexenyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
SMIL CC\C=C/CCO
IUPAC navn (Z)-hex-3-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Formel vægt 100.0888