Få mere at vide
cis-3-Hexen-1-ol, 98% Artikelnummer.: 10540381
cis-3-Hexen-1-ol, 98%
Artikelnummer. p-3758164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
10 mL, Glasflaske, 10ml
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Artikelnummer. 10540381
Brand: Thermo Scientific Acros 120770100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-96-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00063217
InChI nøgle UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, zVis mereVis mindre
PubChem CID 5281167
ChEBI CHEBI:28857
SMIL CC\C=C/CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexen-1-ol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8480g/mL
Kogepunkt 156.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 59°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH=CHCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4410
Mængde 10 mL
Beilstein 01, I, 229
Merck Index 10, 4592
Specifik vægtfylde 0.848
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol, miscible with oils
IUPAC navn (3Z)-hex-3-en-1-ol
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0470318 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer120770500,120770100
PartinummerA0456738 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/10/2023 Artikelnummer120770500,120770100
PartinummerA0401979 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer120770500,120770100
PartinummerA0448251 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2022 Artikelnummer120770500,120770100
PartinummerA0448254 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/12/2022 Artikelnummer120770500,120770100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-3-Hexen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
cis-3-Hexen-1-ol, 98% >