Få mere at vide
cis-3-Hexen-1-ol, 98%
Artikelnummer. 10589443 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10589443 50 mL Glasflaske 50ml
10540381 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10589443 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120770500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-96-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00063217
InChI nøgle UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
PubChem CID 5281167
ChEBI CHEBI:28857
SMIL CC\C=C/CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexen-1-ol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8480g/mL
Kogepunkt 156.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 59°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH=CHCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4380 to 1.4410
Mængde 50 mL
Beilstein 01, I, 229
Merck Index 10, 4592
Specifik vægtfylde 0.848
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol, miscible with oils
IUPAC navn (Z)-hex-3-en-1-ol
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-3-Hexen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.