Få mere at vide
cis-3-Hexen-1-ol, 98%
Artikelnummer. 11444073
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11444073
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10313.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-96-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00063217
InChI nøgle UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
PubChem CID 5281167
ChEBI CHEBI:28857
SMIL CC\C=C/CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexen-1-ol
Tæthed 0.848
Kogepunkt 156°C to 157°C
Flammepunkt 44°C (111°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.44
Mængde 250 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1719712
Merck Index 14,4700
IUPAC navn (3Z)-hex-3-en-1-ol
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%