Få mere at vide
cis-3-Hexen-1-ol, 98%
Artikelnummer. 11424073
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424073 10 g 10g
11434073 50 g 50g
11444073 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10313.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.60 DKK
    342.65 DKK / 10g
    Spare 37.95 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 928-96-1
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00063217
InChI nøgle UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Synonym z-hex-3-en-1-ol, cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenol, leaf alcohol, blatteralkohol, z-3-hexenol, z-3-hexen-1-ol, 3-hexenol, 3z-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, z
PubChem CID 5281167
ChEBI CHEBI:28857
SMIL CC\C=C/CCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale cis-3-Hexen-1-ol
Tæthed 0.848
Kogepunkt 156°C to 157°C
Flammepunkt 44°C (111°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.44
Mængde 10 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1719712
Merck Index 14,4700
IUPAC navn (Z)-hex-3-en-1-ol
Formel vægt 100.16
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • cis-3-Hexen-1-ol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: cis-3-Hexen-1-ol