Få mere at vide
cis-3-klorakrylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11442537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442537 5 g 5g
11432537 1 g 1g
11452537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11442537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14798.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1609-93-4 | C3H3ClO2 | 106,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1609-93-4
Molekylær formel C3H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 106.51
MDL nummer MFCD00004368
InChI nøgle MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-3-chloroacrylic acid, z-3-chloroacrylic acid, cis-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, z, cis-3-chloropropenoic acid, 2z-3-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, 2z, cis-.beta.-chloroacrylic acid, z-3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, z-8ci
PubChem CID 643794
ChEBI CHEBI:27397
IUPAC navn (Z)-3-chlorprop-2-ensyre
SMIL OC(=O)\C=C/Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale cis-3-Chloroacrylic acid
Smeltepunkt 60 °C til 62 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1720278
Formel vægt 106.51
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.