Få mere at vide
cis-3-klorakrylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11432537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432537 1 g 1g
11442537 5 g 5g
11452537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14798.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1609-93-4 | C3H3ClO2 | 106,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1609-93-4
Molekylær formel C3H3ClO2
Molekylvægt (g/mol) 106.51
MDL nummer MFCD00004368
InChI nøgle MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Synonym cis-3-chloroacrylic acid, z-3-chloroacrylic acid, cis-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, z, cis-3-chloropropenoic acid, 2z-3-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, 2z, cis-.beta.-chloroacrylic acid, z-3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, z-8ci
PubChem CID 643794
ChEBI CHEBI:27397
IUPAC navn (Z)-3-chlorprop-2-ensyre
SMIL OC(=O)\C=C/Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Chloroacrylic acid
Smeltepunkt 60°C to 62°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1720278
Formel vægt 106.51
Procent renhed ≥98%