Få mere at vide
cis-3-(Boc-amino)cyclohexanemethanol, 97%
Artikelnummer. 15499218
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499218 1 g 1g
15409228 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62744.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 920966-16-1 | C12H23NO3 | 229.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920966-16-1
Molekylær formel C12H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 229.32
MDL nummer MFCD03844608
InChI nøgle LBJSEPNOVVUVJA-ZJUUUORDSA-N
Synonym tert-Butyl cis-(3-hydroxymethyl)cyclohexylcarbamate; cis-1-(Boc-amino)-3-(hydroxymethyl)cyclohexane
PubChem CID 83823767
IUPAC navn tert-butyl N-[(1S,3R)-3-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-(Boc-amino)cyclohexanemethanol
Mængde 1 g
Formel vægt 229.31
Procent renhed 97%