Få mere at vide
cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438828
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438828 1 g 1g
15457246 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62281.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 222530-33-8
Molekylær formel C12H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 243.303
MDL nummer MFCD01862295
InChI nøgle JSGHMGKJNZTKGF-BDAKNGLRSA-N
Synonym 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-+/--3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, boc-cis-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-rel-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 16218560
IUPAC navn (1R,3S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt 143°C to 147°C
Mængde 1 g
Formel vægt 243.29
Procent renhed 97%