Få mere at vide
cis-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499088
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499088 1 g 1g
15409098 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62579.03
Request Bulk or Custom Format
cis-3-(benzyloxymethyl)cyclobutanol bruges generelt som et mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-3-(benzyloxymethyl)cyclobutanol bruges generelt som mellemprodukt i kemisk forskning.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 172324-68-4
Molekylær formel C12H16O2
Molekylvægt (g/mol) 192.258
MDL nummer MFCD06657676
InChI nøgle KVQOEODTOJCIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cis-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cyclobutanol,3-phenylmethoxy methyl-, cis, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol
PubChem CID 10442570
IUPAC navn 3-(phenylmethoxymethyl)cyclobutan-1-ol
SMIL C1C(CC1O)COCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol
Mængde 1 g
Formel vægt 192.25
Procent renhed 97%