Få mere at vide
cis-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10001754 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10001754 1 g Glasflaske 1g
10794375 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10001754 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425900010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22255-16-9 | C6H9NO2 | 127.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22255-16-9
Molekylær formel C6H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 127.14
MDL nummer MFCD03093875,MFCD05663832
InChI nøgle JBDOTWVUXVXVDR-UOWFLXDJSA-N
Synonym 3-azabicyclo 3.1.0 hexane-2-carboxylicacid, 1s,2s,5r
PubChem CID 77906410
SMIL [O-]C(=O)[C@@H]1[NH2+]C[C@H]2C[C@@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 252.0°C to 256.0°C
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn (1R,2R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-ium-2-carboxylat
Formel vægt 127.14
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-3-Azabicyclo¢3.1.0!hexane-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.