Få mere at vide
cis-3,5-Dimethylpiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-3,5-Dimethylpiperidine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+ |
| Formel vægt | 113.1204 |