Få mere at vide
cis-3,4-Di-p-anisyl-3-hexene-d6, TRC
Artikelnummer. 30357530
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30357530 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30357530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41712210MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3,4-Di-p-anisyl-3-hexene-d6
CAS 89717-84-0
Molekylær formel C20H18D6O2
Mængde 10 mg
Synonym (Z)-1,1'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bis[4-methoxybenzene-d6, 1,1'-[(1Z)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl]bis[4-methoxybenzene-d6
InChI formel InChI=1S/C20H24O2/c1-5-19(15-7-11-17(21-3)12-8-15)20(6-2)16-9-13-18(22-4)14-10-16/h7-14H,5-6H2,1-4H3/b20-19-/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C\C(=C(/CC([2H])([2H])[2H])\c1ccc(OC)cc1)\c2ccc(OC)cc2
IUPAC navn 1-[(Z)-1,1,1,6,6,6-hexadeuterio-4-(4-methoxyphenyl)hex-3-en-3-yl]-4-methoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 302.44
Formel vægt 302.2153