missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-3,4-Di-p-anisyl-3-hexene-d6, TRC

Artikelnummer. 30360614
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360614 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41712225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-3,4-Di-p-anisyl-3-hexene-d6
CAS 89717-84-0
Molekylær formel C20H18D6O2
Mængde 25 mg
Synonym (Z)-1,1'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bis[4-methoxybenzene-d6, 1,1'-[(1Z)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl]bis[4-methoxybenzene-d6
InChI formel InChI=1S/C20H24O2/c1-5-19(15-7-11-17(21-3)12-8-15)20(6-2)16-9-13-18(22-4)14-10-16/h7-14H,5-6H2,1-4H3/b20-19-/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C\C(=C(/CC([2H])([2H])[2H])\c1ccc(OC)cc1)\c2ccc(OC)cc2
IUPAC navn 1-[(Z)-1,1,1,6,6,6-hexadeuterio-4-(4-methoxyphenyl)hex-3-en-3-yl]-4-methoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 302.44
Formel vægt 302.2153
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.