missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ cis-22a

Beskrivelse
cis-22a is a TRPV6 inhibitor (IC50 = 0.32 μM), which exhibits selectivity against related TRPV channels and calcium channels. cis-22a displays antiproliferative effects on T47D human breast cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[cis-4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl]-4-(3-pyridinyl)piperazine ditrifluoroacetate |
| CAS | 1819366-84-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | TRPV Inhibitors |
| Molekylær formel | C22H29N30.2 CF3CO2H |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?