Få mere at vide
cis-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-cyclopentancarboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10733531 250 mg Glasflaske 250mg
11955421 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299582500
Kemiske identifikatorer
CAS 136315-70-3
Molekylær formel C11H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 229.28
InChI nøgle BUEPEVBYNBQNED-SFYZADRCSA-N
Synonym 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,2s-2-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonylamino-1-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-bocamino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1r,2s-2-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid, +/--cis-2-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid
PubChem CID 1268160
IUPAC navn (1R,2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Smeltepunkt 90,0 °C til 94,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 229.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver