Få mere at vide
cis-2-Pentene
Artikelnummer. 10320684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10320684 1 g Glasflaske 1g
10299573 5 g Glasflaske 5g
10116823 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10320684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383590010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 627-20-3 | C5H10 | 70,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-20-3
Molekylær formel C5H10
Molekylvægt (g/mol) 70.14
MDL nummer MFCD00063978
InChI nøgle QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Synonym cis-2-pentene, z-2-pentene, 2-pentene, z, cis-pentene, z-pent-2-ene, unii-54ur3xz4fc, cis-pentene-2, 54ur3xz4fc, 2-pentene, 2-pentene, 2z
PubChem CID 5326160
IUPAC navn (Z)-pent-2-en
SMIL CC\C=C/C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Pentene
Smeltepunkt -151,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6500g/mL
Kogepunkt 37,0 °C
Flammepunkt −27 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CHCHCH2CH3
Brydningsindeks 1,3810 til 1,3830 (20 °C, 589 nm)
Mængde 1 g
Merck Index 15, 7235
Specifik vægtfylde 0.65
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 70.13
Procent renhed ≥95.0%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-Pentene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.