Få mere at vide
cis-2-nonen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483108 25 g 25g
11473108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18842.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41453-56-9 | C9H18O | 142.242 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41453-56-9
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.242
MDL nummer MFCD00063210
InChI nøgle NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Synonym cis-2-nonen-1-ol, z-2-nonen-1-ol, z-non-2-en-1-ol, unii-jlw774vc2r, 2-nonen-1-ol, z, 2z-non-2-en-1-ol, 2z-2-nonen-1-ol, jlw774vc2r, fema no. 3720, z-2-nonenol
PubChem CID 5365027
IUPAC navn (Z)-non-2-en-1-ol
SMIL CCCCCCC=CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Nonen-1-ol
Tæthed 0.845
Kogepunkt 106°C (20 mmHg)
Flammepunkt 101°C (214°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 25 g
Formel vægt 142.24
Procent renhed 95%