Få mere at vide
cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10412251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1 g; Glasflaske
Artikelnummer.
10412251 1 g; Glasflaske
1 options
Artikelnummer. 10412251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265860010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5691-37-2 | C7H15NO·HCl | 165.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Navn note 99%
CAS 5691-37-2
Smeltepunkt 131°C to 135°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H15NO·HCl
MDL nummer MFCD00143988
Mængde 1 g
Synonym cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, cis-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, 1s,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, +/-cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, racemic-cis-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI nøgle ORPKUPNVXFLMRG-ZJLYAJKPSA-N
SMIL C1CCC(C(C1)CO)N.Cl
IUPAC navn [(1S,2R)-2-aminocyclohexyl]methanol;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 165.66
PubChem CID 23545866
Formel vægt 165.66
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver