Få mere at vide
cis-2-Hexene, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10483735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10483735 5 mL Glass bottle 5ml
10258893 1 mL Glass bottle 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389940050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7688-21-3
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00066520
InChI nøgle RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Synonym cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
PubChem CID 643835
IUPAC navn (2Z)-hex-2-ene
SMIL CCC\C=C/C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Hexene
Farve Colorless
Tæthed 0.6870g/mL
Kogepunkt 68.0°C to 70.0°C
Flammepunkt −25°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CH=CH(CH2)2CH3
Brydningsindeks 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.687
Formel vægt 84.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-Hexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.