Få mere at vide
cis-2-Hexen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30405118
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405118 5 g
30389455 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2936355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Hexen-1-ol
CAS 928-94-9
Molekylær formel C6H12O
Mængde 5 g
Synonym (2Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-1-Hydroxy-2-hexene, (Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-2-Hexenol, cis-2-Hexenol, cis-beta,gamma-Hexenol
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
SMIL CCC\C=C/CO
IUPAC navn (Z)-hex-2-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Formel vægt 100.0888