missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-2-Hexen-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30405703
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405703 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29363510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-2-Hexen-1-ol
CAS 928-94-9
Molekylær formel C6H12O
Mængde 10 g
Synonym (2Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-1-Hydroxy-2-hexene, (Z)-2-Hexen-1-ol, (Z)-2-Hexenol, cis-2-Hexenol, cis-beta,gamma-Hexenol
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
SMIL CCC\C=C/CO
IUPAC navn (Z)-hex-2-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Formel vægt 100.0888
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.