Få mere at vide
cis-2-hexen-1-ol, 94%, resten hovedsageligt transisomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474754
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474754 5 g 5g
11484754 25 g 25g
11494754 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474754 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13734.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-94-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-94-9
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00063209
InChI nøgle ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
Synonym cis-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, z, cis-hex-2-en-1-ol, z-2-hexen-1-ol, z-hex-2-en-1-ol, unii-871tel510e, 2z-hexen-1-ol, 2z-hex-2-en-1-ol, cis-1-hydroxy-2-hexene, cis-2-hexenol
PubChem CID 5324489
IUPAC navn (Z)-hex-2-en-1-ol
SMIL CCC\C=C/CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Hexen-1-ol
Tæthed 0.847
Kogepunkt 158°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Assay Procent Noter resten hovedsageligt trans-isomer
Brydningsindeks 1.441
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1719708
Formel vægt 100.16
Procent renhed 94%