missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-2-Decen-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30354469
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354469 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2254735MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-2-Decen-1-ol
CAS 4194-71-2
Molekylær formel C10H20O
Mængde 5 mg
Synonym 2(Z)-2-Decen-1-ol, (Z)-2-Decen-1-ol
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-9,11H,2-7,10H2,1H3/b9-8-
SMIL CCCCCCC\C=C/CO
IUPAC navn (Z)-dec-2-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Formel vægt 156.1514
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.